Läs mer
N3PT, MedChemExpress
Beskrivning
N3PT(N3-pyridyl thiamine) is a potent and selective transketolase(TKT) inhibitor (IC50= 22 nM for Apo-TK) both in vitro and in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N3PT |
| CAS | 13860-66-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H19Cl2N3OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N3-pyridyl thiamine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2.86 mg/mL (8.50 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CC=C(C)N=C2N.[H]Cl.[Cl-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.28 |
| Visa mer |