Läs mer
N4-(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-2,4-pyrimidinediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N4-(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 1821666-71-0 |
| Molekylformel | C14H16N6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N6/c1-9-11-5-4-10(8-12(11)18-20(9)3)19(2)13-6-7-16-14(15)17-13/h4-8H,1-3H3,(H2,15,16,17) |
| LEDER | CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3ccnc(N)n3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.32 |