Läs mer
N4-[5-[[4-[[5-(Acetylhydroxyamino)pentyl]amino]-1,4-dioxobutyl]hydroxyamino]pentyl]-N1-[5-[[3-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxopropyl]amino]pentyl]-N1-hydroxybutanediamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N4-[5-[(4-[(5-(Acetylhydroxyamino)pentyl)amino]-1,4-dioxobutyl)hydroxyamino]pentyl]-N1-[5-[(3-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxopropyl)amino]pentyl]-N1-hydroxybutanediamide |
| CAS | 1638156-31-6 |
| Molekylformel | C32H53N7O11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-(3,11,14,22,25,33-hexaoxo-4,10,15,21,26,32-hexaaza-10,21,32- trihydroxytetratriacontane)maleimide |
| InChI formel | InChI=1S/C32H53N7O11/c1-25(40)37(48)21-8-2-5-18-33-26(41)11-13-31(46)38(49)22-9-3-6-19-34-27(42)12-14-32(47)39(50)23-10-4-7-20-35-28(43)17-24-36-29(44)15-16-30(36)45/h15-16,48-50H,2-14,17-24H2,1H3,(H,33,41)(H,34,42)(H,35,43) |
| LEDER | O=C(N(CCCCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)O)CCC(NCCCCCN(C(CCC(NCCCCCN(C(C)=O)O)=O)=O)O)=O |
| IUPAC-namn | N-[5-[acetyl(hydroxy)amino]pentyl]-N'-[5-[[4-[5-[3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoylamino]pentyl-hydroxyamino]-4-oxobutanoyl]amino]pentyl]-N'-hydroxybutanediamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 711.8 |