Läs mer
N4-(5-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine, TRC
Produktkod. 30355106
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30355106 50 mg
30364009 10 mg
30354324 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30355106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC54261550MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5428-61-5
Molekylformel C18H26ClN3
Molekylvikt (g/mol) 319.87
Synonym 5-Chloro-4-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]quinoline
IUPAC-namn 4-N-(5-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine
LEDER CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cccc(Cl)c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N4-(5-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)13-7-8-14(3)21-17-11-12-20-16-10-6-9-15(19)18(16)17/h6,9-12,14H,4-5,7-8,13H2,1-3H3,(H,20,21)
Formel vikt 319.1815