Läs mer
N4-Acetyl-2’-O-methyl-cytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N4-Acetyl-2'-O-methyl-cytidine |
| Kvantitet | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O6/c1-6(17)13-8-3-4-15(12(19)14-8)11-10(20-2)9(18)7(5-16)21-11/h3-4,7,9-11,16,18H,5H2,1-2H3,(H,13,14,17,19)/t7-,9-,10-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 299.1117 |