Läs mer
N4-Acetylcytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N4-Acetylcytidine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O6/c1-5(16)12-7-2-3-14(11(19)13-7)10-9(18)8(17)6(4-15)20-10/h2-3,6,8-10,15,17-18H,4H2,1H3,(H,12,13,16,19)/t6-,8-,9-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 285.0961 |