Läs mer
N4-Acetylcytosine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15540614 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15540614 25 g 25g
15530614 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15540614 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459280250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 14631-20-0
Molekylformel C6H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 153.14
InChI-nyckel IJCKBIINTQEGLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 99309
IUPAC-namn N-(2-oxo-1H-pyrimidin-6-yl)acetamide
LEDER CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N4-Acetylcytosine
Smältpunkt >300.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Synonym n4-acetylcytosine, n-acetylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl acetamide, acetamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n 4-acetylcytosine, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl acetamide, n-2-hydroxypyrimidin-4-yl acetamide, n-2-oxo-3h-pyrimidin-4-yl acetamide, 4-acetylamino-1,2-dihydro-2-pyrimidone
Formel vikt 153.14
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N4-Acetylcytosine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.