Läs mer
N4-acetylcytosin, TRC
Produktkod. 30482886
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30482886 1 g
1 options
Produktkod. 30482886 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6330201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N4-Acetylcytosine
CAS 14631-20-0
Molekylformel C6 H7 N3 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Acetamide','N-(2,3-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)-, Acetamide','N-(1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)- (8CI,9CI), Cytosine','N-acetyl- (6CI), N-(2,3-Dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)acetamide, 2(1H)-Pyrimidinone','4-(acetylamino)-, 4-N-Acetylcytosine, N-Acetylcytosine, N4-Acetylcytosine, NSC 210403
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O2/c1-4(10)8-5-2-3-7-6(11)9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11)
LEDER CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1
IUPAC-namn N-(2-oxo-1H-pyrimidin-6-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 153.1387
Formel vikt 153.0538