Läs mer
N4-Acetylsulfadimidin (N4-Acetylsulfametazin), Mikromol™
Produktkod. 30462246
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462246 4 x 25 mg
17992666 25 mg
17971176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462246 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1311.0700254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N4-Acetylsulfadimidin (N4-Acetylsulfametazin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl Sulfamethazine
CAS 100-90-3
Analyt- eller komponentnamn N-Acetyl Sulfamethazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H16 N4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, Acetanilide, 4'-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-(4,6-dimethyl-2-pyrimidylsulfamyl)- (4CI), 4'-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, Acetylsulfadimidine, Acetylsulfamethazine, N-Acetylsulfamethazine, N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, N4-Acetylsulfadimidine, N4-Acetylsulfamethazine, N4-Acetylsulmet, Sulfamethazine-N4-acetyl
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2
IUPAC-namn N-[4-[(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]fenyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 320.37
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 320,0943 g/mol