missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N4-Aminocytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N4-Aminocytidine |
| CAS | 57294-74-3 |
| Molekylformel | C9H14N4O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O5/c10-12-5-1-2-13(9(17)11-5)8-7(16)6(15)4(3-14)18-8/h1-2,4,6-8,14-16H,3,10H2,(H,11,12,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| LEDER | [C@H]1(N2C(NC(NN)C=C2)=O)[C@@H]([C@H](O)[C@H](O1)CO)O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-hydrazinylpyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.23 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?