missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N4-Anisoyl-2'-deoxycytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | N4-Anisoyl-2'-deoxycytidine |
| CAS | 48212-99-3 |
| Molekylformel | C17H19N3O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O6/c1-25-11-4-2-10(3-5-11)16(23)18-14-6-7-20(17(24)19-14)15-8-12(22)13(9-21)26-15/h2-7,12-13,15,21-22H,8-9H2,1H3,(H,18,19,23,24)/t12-,13+,15+/m0/s1 |
| LEDER | COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=NC(=O)N(C=C2)[C@H]3C[C@@H]([C@H](O3)CO)O |
| IUPAC-namn | N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]-4-methoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.35 |
| Formel vikt | 361.1274 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?