Läs mer
N4-Anisoyl-2'-deoxycytidine, TRC
Produktkod. 30480549
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
30480549 2 mg
1 options
Produktkod. 30480549 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6330502MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N4-Anisoyl-2'-deoxycytidine
CAS 48212-99-3
Molekylformel C17H19N3O6
Kvantitet 2 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O6/c1-25-11-4-2-10(3-5-11)16(23)18-14-6-7-20(17(24)19-14)15-8-12(22)13(9-21)26-15/h2-7,12-13,15,21-22H,8-9H2,1H3,(H,18,19,23,24)/t12-,13+,15+/m0/s1
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=NC(=O)N(C=C2)[C@H]3C[C@@H]([C@H](O3)CO)O
IUPAC-namn N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]-4-methoxybenzamide
Molekylvikt (g/mol) 361.35
Formel vikt 361.1274