Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N4-bensoylcytidin, 99 %
Produktkod. 15487079
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487079 25 g 25g
15467079 5 g 5g
15477079 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15487079 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65790.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13089-48-0 | C16H17N3O6 | 347.33 g/mol
N-bensoylcytidin är en användbar byggsten för oligoribonukleotidsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-bensoylcytidin är en användbar byggsten för oligoribonukleotidsyntes.
Löslighet
Löslig i 1N NaOH vid 10 mg/ml. Även lösligt i metanol eller
DMSO
. Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13089-48-0
Molekylformel C16H17N3O6
Molekylvikt (g/mol) 347.33
MDL-nummer MFCD00010572,MFCD01457402
InChI-nyckel BNXBRFDWSPXODM-UHFFFAOYNA-N
Synonym n6-benzoylcytidine, n-1-2r,4r,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-2-oxopyrimidin-4-yl benzamide
PubChem CID 133611947
IUPAC-namn N-[1-[(2S,5S)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]bensamid
LEDER OCC1OC(C(O)C1O)N1C=CC(NC(=O)C2=CC=CC=C2)=NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N4-Benzoylcytidine
Smältpunkt 230°C to 234°C (decomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in 1N NaOH at 10mg/ml; Also soluble in methanol or DMSO
Optisk rotation +55° (c=0.1 in Methanol)
Formel vikt 347.32
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.