Läs mer
N4-Benzoylcytosin, TRC
Produktkod. 30342896
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30342896 10 g
1 options
Produktkod. 30342896 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20790510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N4-Benzoylcytosine
CAS 26661-13-2
Molekylformel C11H9N3O2
Kvantitet 10 g
Synonym N-(2,3-Dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)benzamide, 4-(Benzoylamino)-2(1H)-pyrimidinone
InChI formel InChI=1S/C11H9N3O2/c15-10(8-4-2-1-3-5-8)13-9-6-7-12-11(16)14-9/h1-7H,(H2,12,13,14,15,16)
LEDER O=C(N1)N=CC=C1NC(C2=CC=CC=C2)=O
IUPAC-namn N-(2-oxo-2,3-dihydropyrimidin-4-yl)bensamid
Molekylvikt (g/mol) 215.21
Formel vikt 215.07