Läs mer
N4-Benzoylcytosin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N4-Benzoylcytosine |
| CAS | 26661-13-2 |
| Molekylformel | C11H9N3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-(2,3-Dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)benzamide, 4-(Benzoylamino)-2(1H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3O2/c15-10(8-4-2-1-3-5-8)13-9-6-7-12-11(16)14-9/h1-7H,(H2,12,13,14,15,16) |
| LEDER | O=C(N1)N=CC=C1NC(C2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC-namn | N-(2-oxo-2,3-dihydropyrimidin-4-yl)bensamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.21 |
| Formel vikt | 215.07 |