Läs mer
N4-hydroxycytosin (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N4-Hydroxycytosine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4-5-2-1-3(6-4)7-9/h1-2,9H,(H2,5,6,7,8) |
| Formel vikt | 127.0382 |