Läs mer
N4-hydroxycytosin (>90 %), TRC
Produktkod. 30406308
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406308 500 mg
30403721 250 mg
30404920 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406308 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH805078500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20555-88-8
Molekylformel C4H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 127.1
Synonym 6-(Hydroxyamino)-2(1H)-pyrimidinone
IUPAC-namn 6-(hydroxyamino)-1H-pyrimidin-2-ett
LEDER ONC1=CC=NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N4-Hydroxycytosine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4-5-2-1-3(6-4)7-9/h1-2,9H,(H2,5,6,7,8)
Formel vikt 127.0382