missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride |
| CAS | 935521-01-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H17 N3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride, 3,4-Quinolinediamine, N4-(2-methylpropyl)-, hydrochloride (1:1), Imiquimod Related Compound E as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3.ClH/c1-9(2)7-16-13-10-5-3-4-6-12(10)15-8-11(13)14;/h3-6,8-9H,7,14H2,1-2H3,(H,15,16);1H |
| LEDER | Cl.CC(C)CNc1c(N)cnc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-N-(2-methylpropyl)quinoline-3,4-diamine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?