Läs mer
N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine, Mikromol™
Beskrivning
N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isobutylamino-3-aminoquinoline |
| CAS | 99010-09-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Isobutylamino-3-aminoquinoline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H17 N3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3,4-Quinolinediamine, N4-(2-methylpropyl)-, 3-Amino-4-(isobutylamino)quinoline, 4-Isobutylamino-3-aminoquinoline, N'-(2-Methylpropyl)quinoline-3,4-diamine, Imiquimod Related Compound E |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3/c1-9(2)7-16-13-10-5-3-4-6-12(10)15-8-11(13)14/h3-6,8-9H,7,14H2,1-2H3,(H,15,16) |
| LEDER | CC(C)CNc1c(N)cnc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-N-(2-methylpropyl)quinoline-3,4-diamine |
| Visa mer |