Läs mer
N4-Methylcytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N4-Methylcytidine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O5/c1-11-6-2-3-13(10(17)12-6)9-8(16)7(15)5(4-14)18-9/h2-3,5,7-9,14-16H,4H2,1H3,(H,11,12,17)/t5-,7-,8-,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 257.1012 |