Läs mer
Invitrogen™ N4BP2L1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18045971
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
18045971 100 μL
1 options
Produktkod. 18045971 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5144861
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: SGKTTLARQL QHDFPRALIF STDDFFFRED GAYEFNPDFL EEAHEWNQ Antigen sequence identity: Mouse 90%; Rat 92%.
N4BP2L1 (NEDD4 Binding Protein 2 Like 1) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene includekinase activity. An important paralog of this gene isN4BP2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen N4BP2L1
Användningsområden Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.3 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen N4BP2L1
Genaccessionsnr. Q5TBK1
Gene Alias 2410024N18Rik; AI428195; B230342M21Rik; CG018; CG081; hypothetical gene CG018; N4BP2L1; NEDD4 binding protein 2 like 1; NEDD4 binding protein 2-like 1; NEDD4-binding protein 2-like 1
Gensymboler N4BP2L1
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 53-100. Recombinant protein control fragment (Product #RP-110027).
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 90634
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Formatera Liquid
Isotyp IgG