Läs mer
N5-Methyllamotrigine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N5-Methyllamotrigine |
| CAS | 1373243-86-7 |
| Molekylformel | C10H9Cl2N5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-(2,3-Dichlorophenyl)-N5-methyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9Cl2N5/c1-14-9-8(16-17-10(13)15-9)5-3-2-4-6(11)7(5)12/h2-4H,1H3,(H3,13,14,15,17) |
| LEDER | CNc1nc(N)nnc1c2cccc(Cl)c2Cl |
| IUPAC-namn | 6-(2,3-dichlorophenyl)-5-N-methyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.12 |
| Formel vikt | 269.0235 |