Läs mer
N6-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-5-hydroxy-lysine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-5-hydroxy-lysine |
| CAS | 305820-28-4 |
| Molekylformel | C11 H22 N2 O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Amino-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-hydroxyhexanoic Acid, N6-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-5-hydroxylysine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22N2O5/c1-11(2,3)18-10(17)13-6-7(14)4-5-8(12)9(15)16/h7-8,14H,4-6,12H2,1-3H3,(H,13,17)(H,15,16) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)CCC(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-hydroxy-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.303 |
| Formel vikt | 262.153 |