missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N6-[2-(2-Furanyl)-2-oxoethyl]-L-lysine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-[2-(2-Furanyl)-2-oxoethyl]-L-lysine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O4.2ClH/c13-9(12(16)17)4-1-2-6-14-8-10(15)11-5-3-7-18-11;;/h3,5,7,9,14H,1-2,4,6,8,13H2,(H,16,17);2*1H/t9-;;/m0../s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?