Läs mer
N6-(2-Chloro-6-methyl-4-pyrimidinyl)-2-methyl-4,6-quinolinediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-(2-Chloro-6-methyl-4-pyrimidinyl)-2-methyl-4,6-quinolinediamine |
| CAS | 852808-01-6 |
| Molekylformel | C15H14ClN5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClN5/c1-8-5-12(17)11-7-10(3-4-13(11)18-8)20-14-6-9(2)19-15(16)21-14/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,20,21) |
| LEDER | Cc1cc(Nc2ccc3nc(C)cc(N)c3c2)nc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 6-N-(2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yl)-2-methylquinoline-4,6-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.76 |