Läs mer
N6-(2-Isopentenyl)adenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-(2-Isopentenyl)adenine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15) |
| Formel vikt | 203.1171 |