missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N6-(2-Phenylethyl)adenosine, MedChemExpress

Produktkod. 16440007
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16440007 50 mg 50mg
16410946 200 mg -
16404706 100 mg 100mg
16403618 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16440007 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101854

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress N6-(2-Phenylethyl)adenosine (N6-Phenethyladenosine), an adenosine derivative, is a potent adenosine receptors (AR) agonist with Ki values of 11.8 nM, 30.1 nM, 0.63 nM for rat A1AR, human A1AR and hA3AR, respectively.

N6-(2-Phenylethyl)adenosine (N6-Phenethyladenosine), an adenosine derivative, is a potent adenosine receptors (AR) agonist with Ki values of 11.8 nM, 30.1 nM, 0.63 nM for rat A1AR, human A1AR and hA3AR, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N6-(2-Phenylethyl)adenosine
CAS 20125-39-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21N5O4
Kvantitet 50 mg
Synonym N6-Phenethyladenosine N6-Phenylethyladenosine
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (269.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCCC4=CC=CC=C4)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 371.39
Formel vikt 371.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.