Läs mer
N6-{[(2-Phenylethyl)amino]carbonothioyl}lysine-13C6,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-{[(2-Phenylethyl)amino]carbonothioyl}lysine-13C6,15N2 |
| CAS | 1609246-45-8 |
| Molekylformel | C913C6H23N15N2O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | PEITC-[13C6,15N2]Lys |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O2S/c16-13(14(19)20)8-4-5-10-17-15(21)18-11-9-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13H,4-5,8-11,16H2,(H,19,20)(H2,17,18,21)/t13-/m0/s1/i4+1,5+1,8+1,10+1,13+1,14+1,16+1,17+1 |
| LEDER | S=C([15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O)NCCC1=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.37 |
| Formel vikt | 317.1653 |