Läs mer
N6-{[(2-Phenylethyl)amino]carbonothioyl}lysine (PEITC-Lys), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-{[(2-Phenylethyl)amino]carbonothioyl}lysine (PEITC-Lys) |
| CAS | 1211456-36-8 |
| Molekylformel | C15 H23 N3 O2 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N6-[[(2-Phenylethyl)amino]thioxomethyl]-L-lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O2S/c16-13(14(19)20)8-4-5-10-17-15(21)18-11-9-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13H,4-5,8-11,16H2,(H,19,20)(H2,17,18,21)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | OC([C@H](CCCCNC(NCCC1=CC=CC=C1)=S)N)=O |
| IUPAC-namn | N6-(phenethylcarbamothioyl)-L-lysine |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.43 |
| Formel vikt | 309.15 |