missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N6-({[3-(Methylsulfinyl)propyl]amino}carbonothioyl)lysine-13C6,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-({[3-(Methylsulfinyl)propyl]amino}carbonothioyl)lysine-13C6,15N2 |
| CAS | 1609243-64-2 |
| Molekylformel | C613C6H25N15N2O3S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SFN-[13C6,15N2]Lys |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25N3O3S2/c1-20(18)9-5-4-8-15-12(19)14-7-3-2-6-10(13)11(16)17/h10H,2-9,13H2,1H3,(H,16,17)(H2,14,15,19)/t10-,20?/m1/s1/i2+1,3+1,6+1,7+1,10+1,11+1,13+1,14+1 |
| LEDER | S=C(NCCCC[S](C)=O)[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H]([15NH2])[13C](O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.42 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?