missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N6-({[3-(Methylsulfinyl)propyl]amino}carbonothioyl)lysine (SFN-Lys), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-(((3-(Methylsulfinyl)propyl)amino)carbonothioyl)lysine (SFN-Lys) |
| CAS | 1211456-38-0 |
| Molekylformel | C12 H25 N3 O3 S2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N6-[[[4-(Methylsulfinyl)butyl]amino]thioxomethyl]-L-lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25N3O3S2/c1-20(18)9-5-4-8-15-12(19)14-7-3-2-6-10(13)11(16)17/h10H,2-9,13H2,1H3,(H,16,17)(H2,14,15,19)/t10-,20?/m0/s1 |
| LEDER | C(NCCCC[C@@H](C(O)=O)N)(NCCCCS(C)=O)=S |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-6-(4-methylsulfinylbutylcarbamothioylamino)hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.48 |
| Formel vikt | 323.1337 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?