Läs mer
N6-Bensoyladenin, TRC
Produktkod. 30322183
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30322183 100 mg
1 options
Produktkod. 30322183 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA281768100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N6-Benzoyladenine
CAS 4005-49-6
Molekylformel C12H9N5O
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9N5O/c18-12(8-4-2-1-3-5-8)17-11-9-10(14-6-13-9)15-7-16-11/h1-7H,(H2,13,14,15,16,17,18)
LEDER O=C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3
IUPAC-namn N-(7H-purin-6-yl)bensamid
Molekylvikt (g/mol) 239.23
Formel vikt 239.0807