Läs mer
N6-Benzyl-5’-ethylcarboxamido Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Benzyl-5'-ethylcarboxamido Adenosine |
| CAS | 152918-32-6 |
| Molekylformel | C20 H24 N6 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N6-Benzyl-5-Ethylcarboxamido Adenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N6O4/c1-2-14(27)21-9-13-16(28)17(29)20(30-13)26-11-25-15-18(23-10-24-19(15)26)22-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11,13,16-17,20,28-29H,2,8-9H2,1H3,(H,21,27)(H,22,23,24)/t13-,16-,17-,20-/m1/s1 |
| LEDER | CCC(=O)NC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23 |
| IUPAC-namn | N-[[(2R,3S,4R,5R)-5-[6-(benzylamino)purin-9-yl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.44 |
| Formel vikt | 412.1859 |