Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N6-bensyladenosin
Produktkod. 17201146 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
17201146 5 g
1 options
Produktkod. 17201146 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226420050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Molekylvikt (g/mol) 357.36
Produkttyp N6-bensyladenosin
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet aq. soln.: olöslig. Övriga lösligheter: löslig i etanol, aq. hcl/etanol, aq. naoh/etha, nol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.