missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N6-[(Benzylamino)carbonothioyl]lysine-13C6,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-[(Benzylamino)carbonothioyl]lysine-13C6,15N2 |
| CAS | 1609246-42-5 |
| Molekylformel | C813C6H21N15N2O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | BITC-[13C6,15N2]Lys |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O2S/c15-12(13(18)19)8-4-5-9-16-14(20)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,18,19)(H2,16,17,20)/t12-/m0/s1/i4+1,5+1,8+1,9+1,12+1,13+1,15+1,16+1 |
| LEDER | S=C([15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O)NCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(15N)azanyl-6-(benzylcarbamothioyl(15N)amino)(1,2,3,4,5,6-13C6)hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.34 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?