Läs mer
N6-(bensyloxikarbonyl)-L-lysin, TRC
Produktkod. 30344937
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30344937 25 g
1 options
Produktkod. 30344937 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28622025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N6-(Benzyloxycarbonyl)-L-lysine
CAS 1155-64-2
Molekylformel C14H20N2O4
Kvantitet 25 g
Synonym N6-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, N-epsilon-Benzoyloxycarbonyllysine
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-6-(fenylmetoxykarbonylamino)hexansyra
Molekylvikt (g/mol) 280.32
Formel vikt 280.1423