Läs mer
N6-[Bis(ethylamino)methylene]-D-lysine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-[Bis(ethylamino)methylene]-D-lysine |
| CAS | 98500-82-4 |
| Molekylformel | C11 H24 N4 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Homoarginine Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24N4O2/c1-3-13-11(14-4-2)15-8-6-5-7-9(12)10(16)17/h9H,3-8,12H2,1-2H3,(H,16,17)(H2,13,14,15)/t9-/m1/s1 |
| LEDER | CCNC(=NCCCC[C@@H](N)C(=O)O)NCC |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-6-[bis(ethylamino)methylideneamino]hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.334 |
| Formel vikt | 244.19 |