Läs mer
N6-Carbobenzyloxy-N2,N2-bis(carboxymethyl)-L-lysine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Carbobenzyloxy-N2,N2-bis(carboxymethyl)-L-lysine |
| CAS | 113231-04-2 |
| Molekylformel | C18H24N2O8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N2,N2-Bis(carboxymethyl)-N6-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O8/c21-15(22)10-20(11-16(23)24)14(17(25)26)8-4-5-9-19-18(27)28-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,14H,4-5,8-12H2,(H,19,27)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)/t14-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OCC1=CC=CC=C1)NCCCC[C@H](C(O)=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[bis(carboxymethyl)amino]-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.39 |