Läs mer
N6-Cyclohexyladenosine, MedChemExpress
Produktkod. 16493657
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493657 50 mg 50mg
16477648 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16493657 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18939
MedChemExpress N6-Cyclohexyladenosine is a selective A1 receptor agonist (EC50 = 8.2 nM).
N6-Cyclohexyladenosine is a selective A1 receptor agonist (EC50 = 8.2 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N6-Cyclohexyladenosine
CAS 36396-99-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H23N5O4
Kvantitet 50 mg
Synonym CHA
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (286.22 mM)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NC4CCCCC4)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 349.38
Formel vikt 349.38
Procent renhet 99.18%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation