missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N6-Cyclohexyladenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Cyclohexyladenosine |
| CAS | 36396-99-3 |
| Molekylformel | C16H23N5O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cyclohexyladenosine, N-Cyclohexyladenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N5O4/c22-6-10-12(23)13(24)16(25-10)21-8-19-11-14(17-7-18-15(11)21)20-9-4-2-1-3-5-9/h7-10,12-13,16,22-24H,1-6H2,(H,17,18,20)/t10-,12-,13-,16-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NC4CCCCC4)ncnc23 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(cyclohexylamino)purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.38 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?