Läs mer
N6-Cyclopentyladenosine, MedChemExpress
Beskrivning
N6-Cyclopentyladenosine (CPA) is a selective Adenosine A1 receptor agonist, with Ki values of 2.3 nM, 790 nM and 43 nM for human A1, A2A and A3 receptors, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Cyclopentyladenosine |
| CAS | 41552-82-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H21N5O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | CPA UK-80882 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (37.27 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NC4CCCC4)O1)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.36 |
| Visa mer |