Läs mer
Tocris Bioscience™ N6-Cyclopentyladenosine
Beskrivning
Potent and selective adenosine A1 receptor agonist (Ki values are 2.3, 790 and 43 nM for human A1, A2A and A3 receptors respectively; EC50 = 18600 nM for hA2B). Centrally active following systemic administration in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Cyclopentyladenosine |
| CAS | 41552-82-3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C15H21N5O4 |
| Formel vikt | 335.36 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.364 |