Läs mer
N6-Dimethyldeoxyadenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Dimethyldeoxyadenosine |
| CAS | 35665-58-8 |
| Molekylformel | C12 H17 N5 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N6-Dimethyldeoxyadenosine, 2'-Deoxy-N,N-dimethyladenosine, N6,N6-Dimethyl-2'-deoxyadenosine, NSC 319515, NSC 409998 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O3/c1-16(2)11-10-12(14-5-13-11)17(6-15-10)9-3-7(19)8(4-18)20-9/h5-9,18-19H,3-4H2,1-2H3/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| LEDER | CN(C)c1ncnc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3 |
| IUPAC-namn | (2R,3S,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.295 |
| Formel vikt | 279.133 |