Läs mer
N6-Etheno 2'-deoxyadenosine, MedChemExpress
Produktkod. 16427227
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16427227 5 mg
1 options
Produktkod. 16427227 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111646
MedChemExpress N6-Etheno 2'-deoxyadenosine is a reactive oxygen species (ROS)/reactive nitrogen species (RNS)-induced DNA oxidation product, used as a biomarker to evaluate chronic inflammation and lipid peroxidation in animal or human tissues.
N6-Etheno 2'-deoxyadenosine is a reactive oxygen species (ROS)/reactive nitrogen species (RNS)-induced DNA oxidation product, used as a biomarker to evaluate chronic inflammation and lipid peroxidation in animal or human tissues.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N6-Etheno 2'-deoxyadenosine
CAS 68498-25-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H13N5O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation H2O : 7.14 mg/mL (25.94 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O[C@@H](C1)[C@@H](CO)O[C@H]1N(C=N2)C3=C2C4=NC=CN4C=N3
Molekylvikt (g/mol) 275.26
Formel vikt 275.26
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus