Läs mer
N6-Ethyladenosine, MedChemExpress
Beskrivning
N6-Ethyladenosine is an adenosine derivative, acts as a Adenosine receptor agonist, with Kis of 4.9 and 4.7 nM for hA1AR and hA3AR, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Ethyladenosine |
| CAS | 14357-08-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H17N5O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (282.20 mM) |
| LEDER | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC)O1)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.29 |
| Formel vikt | 295.29 |
| Visa mer |