Läs mer
N6-Formyl-adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Formyl-adenosine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N5O5/c17-1-5-7(19)8(20)11(21-5)16-3-14-6-9(15-4-18)12-2-13-10(6)16/h2-5,7-8,11,17,19-20H,1H2,(H,12,13,15,18)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 295.0917 |