Läs mer
N6-Hydroxymethyl Adefovir Dipivoxil, Mikromol
Beskrivning
N6-Hydroxymethyl Adefovir Dipivoxil, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adefovir Impurity 5 (N6-Hydroxymethyl) |
| CAS | 323201-04-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Adefovir Impurity 5 (N6-Hydroxymethyl) |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C21 H34 N5 O9 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, [[[2-[6-[(hydroxymethyl)amino]-9H-purin-9-yl]ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene) ester (9CI), N6-Hydroxymethyl Adefovir Dipivoxil, [2,2-dimethylpropanoyloxymethoxy-[2-[6-(hydroxymethylamino)purin-9-yl]ethoxymethyl]phosphoryl]oxymethyl 2,2-dimethylpropanoate, N6-Hydroxymethyl Adefovir Dipivoxil |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34N5O9P/c1-20(2,3)18(28)32-12-34-36(30,35-13-33-19(29)21(4,5)6)14-31-8-7-26-10-24-15-16(25-11-27)22-9-23-17(15)26/h9-10,27H,7-8,11-14H2,1-6H3,(H,22,23,25) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(NCO)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C |
| Visa mer |