Läs mer
N6-Lauroyl Cordycepin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Lauroyl Cordycepin |
| CAS | 77378-06-4 |
| Molekylformel | C22H35N5O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3'-Deoxy-N-(1-oxododecyl)adenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H35N3O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-19(27)22-18-12-13-24(21(28)23-18)20-17(26)14-16(15-25)29-20/h12-13,16-17,20,25-26H,2-11,14-15H2,1H3,(H,22,23,27,28)/t16-,17+,20+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)C[C@H]2O |
| IUPAC-namn | N-[1-[(2R,3R,5S)-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]dodecanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.54 |
| Formel vikt | 409.2577 |