Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N6-metyl-2'-deoxiadenosin, 99 %
Produktkod. 15426669
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426669 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15426669 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64961.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 2002-35-9 | C11H15N5O3 | 265,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2002-35-9
Molekylformel C11H15N5O3
Molekylvikt (g/mol) 265.27
MDL-nummer MFCD00055999
InChI-nyckel DYSDOYRQWBDGQQ-XLPZGREQSA-N
PubChem CID 168948
ChEBI CHEBI:7417
LEDER CNC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N6-Methyl-2'-deoxyadenosine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Synonym n6-methyl-2'-deoxyadenosine, n6-me-dado, n 6-me-dado, adenosine, 2'-deoxy-n-methyl, unii-48qzw2ir9h, 2r,3s,5r-2-hydroxymethyl-5-6-methylamino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-3-ol, n 6-methyl-2'-deoxyadenosine, n6-methyldeoxyadenosine, 2'-deoxy-n6-methylado, 48qzw2ir9h
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
IUPAC-namn (2R,3S,5R)-2-(hydroximetyl)-5-[6-(metylamino)purin-9-yl]oxolan-3-ol
Formel vikt 265.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.