missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N6-Methyl-N6-threonylcarbamoyladenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-Methyl-N6-threonylcarbamoyladenosine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N6O8/c1-6(24)8(15(27)28)20-16(29)21(2)12-9-13(18-4-17-12)22(5-19-9)14-11(26)10(25)7(3-23)30-14/h4-8,10-11,14,23-26H,3H2,1-2H3,(H,20,29)(H,27,28)/t6-,7-,8+,10-,11-,14-/m1/s1 |
| Formel vikt | 426.1499 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?